主要文件
8.56163
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Trp(Boc)-Wang resin (100-200 mesh)
Novabiochem®
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$720.00
$720.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$720.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352209
NACRES:
NA.22
$720.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
产品线
Novabiochem®
表单
solid
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
制造商/商品名称
Novabiochem®
应用
peptide synthesis
官能团
Boc
Fmoc
储存温度
2-30°C
一般描述
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a C-terminal D-tryptophan amino-acid residue by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
联系
Replaces: 04-13-2026
法律信息
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1