主要文件
8.55152
Sigma-Aldrich
SEA-PS resin
Novabiochem®
别名:
bis(2-Sulfanylethyl)aminotrityl polystyrene
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$437.00
5 G
$1,370.00
$437.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$437.00
5 G
$1,370.00
About This Item
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.22
$437.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
产品线
Novabiochem®
表单
powder
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
制造商/商品名称
Novabiochem®
应用
peptide synthesis
官能团
amine
储存温度
2-8°C
一般描述
A novel resin for preparation peptide thioesters by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
法律信息
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3