主要文件
8.55004
Sigma-Aldrich
Rink Amide AM树脂(200-400目)
Novabiochem®
别名:
4-(2′,4′-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminomethyl)-phenoxyacetamido-norleucylaminomethyl resin
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352111
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
产品线
Novabiochem®
表单
beads
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
制造商/商品名称
Novabiochem®
应用
peptide synthesis
官能团
amine
储存温度
2-30°C
一般描述
该载体包含通过正亮氨酸连接到氨甲基聚苯乙烯上的改性Rink酰胺接头,是Fmoc-SPPS法制备肽酰胺的理想工具。可以95% TFA进行单步处理来实现从该树脂的裂解,从而以高收率和纯度提供肽酰胺。
相关实验方案和技术文章
肽合成树脂的上样实验方案
应用
  • 第二代两亲性多聚赖氨酸树突状细胞抑制胶质母细胞瘤细胞增殖,对神经元或星形胶质细胞无毒性:采用负载量为0.71 mmol / g的Rink Amide AM树脂合成两亲性树枝状酰胺。(Janiszewska et al., 2016)。
  • 磷糖分子在墨西哥利什曼原虫(Leishmania mexicana)对临时素家族抗微生物肽的敏感性中的作用。描述了负载量为0.79 mmol/g的Rink Amide AM树脂上的多肽合成。(Eggimann et al., 2015)。
联系
替代品:01-64-0038
分析说明
颜色(目测):白色至黄色至灰棕色
物质外观(目测):微珠
负载量(光度法测定DBU/DMF处理后释放的Fmoc生色团):0.40 - 0.80 mmol/g
TNBS测试:通过测试
溶胀体积(DMF):结果因批次而异
溶胀体积(CH₂Cl₂):结果因批次而异
根据Houben Weyl得到的总溶胀体积(CH2Cl2): ≥ 5.2 ml/g
根据Houben Weyl得到的总溶胀体积(DMF): ≥ 5.1 ml/g
鉴定(取代物):通过测试
聚合物基质为共聚物(苯乙烯-1 % DVB),200-400目。
法律信息
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
商品
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
实验方案
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
相关内容
Novabiochem® has one of the most extensive ranges of linkers and derivatized resins for Fmoc solid phase peptide synthesis. These resins have varied properties with special protocols for loading and cleaving.