主要文件
8.51054
Sigma-Aldrich
CDI
1,1′-Carbonyldiimidazole Novabiochem®
别名:
CDI, 1,1′-Carbonyl-diimidazole
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$307.00
100 G
$909.00
8510541000
$1,200.00
$307.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$307.00
100 G
$909.00
8510541000
$1,200.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6N4O
CAS号:
分子量:
162.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
208-488-9
NACRES:
NA.22
$307.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
产品线
Novabiochem®
方案
≥97.0% (GC)
表单
powder
效能
1071 mg/kg LD50, oral (Rat)
反应适用性
reaction type: Coupling Reactions
制造商/商品名称
Novabiochem®
pH值(酸碱度)
7.7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
116-120 °C
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[n]2(cncc2)C(=O)[n]1cncc1
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
InChI key
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
一般描述
A useful coupling reagent for amidations, esterifications and thioesterifications [1,2,3,4].
Literature references
[1] H. A. Staab (1957) Ann. Chem., 609, 75.
[2] R. Paul, et al. (1960) J. Am. Chem. Soc., 82, 4596.
[3] R. Paul, et al. (1962) J. Org. Chem., 27, 2094.
[4] T. Kamijo, et al. (1984) Chem. Pharm. Bull., 32, 5044.
联系
Replaces: 01-62-0002
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Solubility (0.6 mmole ind 2 ml DMF): clearly soluable
法律信息
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2