主要文件
8.45152
Sigma-Aldrich
Dimethyl carbonate
Msynthplus
别名:
Dimethyl carbonate, DMC, Methyl carbonate, Carbonic acid dimethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2CO
CAS号:
分子量:
90.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
210-478-4
蒸汽壓力
53 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
458 °C
效力
9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
4.22-12.87 % (v/v)
bp
90 °C/1016 hPa
mp
0.5-4.7 °C
轉變溫度
flash point 16.7 °C
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
InChI 密鑰
IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Appearance of substance (visual): liquid
Colour number (Hazen): ≤ 20
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.068 - 1.070
Identity (IR): passes test
法律資訊
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°C)
16 °C - closed cup