等級
battery grade
品質等級
蒸汽密度
3.1 (vs air)
蒸汽壓力
18 mmHg ( 21.1 °C)
化驗
≥99.9%
形狀
liquid
環保替代產品特色
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
雜質
≤10 ppm H2O
≤10 ppm acid
折射率
n20/D 1.368 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
mp
2-4 °C (lit.)
密度
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
battery manufacturing
環保替代類別
, Aligned
SMILES 字串
O=C(OC)OC
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
InChI 密鑰
IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
其他說明
- 这些添加剂的水含量低(小于100 ppm)。
- 请在惰性和无湿气的环境(手套箱)下使用。
- 保持容器密闭。
- 远离热源和着火源。
- 存放在阴凉干燥处。
- 避免与氧化剂存放在一起。
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
60.8 °F - closed cup
閃點(°C)
16 °C - closed cup
其他客户在看
商品
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.