主要文件
8.45066
Sigma-Aldrich
Sodium bromate
Msynthplus
别名:
Sodium bromate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
BrNaO3
CAS号:
分子量:
150.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
232-160-4
形狀
crystals
效力
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
反應適用性
reagent type: oxidant
mp
381 °C (decomposition)
溶解度
364 g/L
密度
3.3 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Colour (visual): white
Appearance of substance (visual): crystals
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
pH-value (10 % in water): 6.0 - 7.0
1,1-Dichloroethene (HS-GC): lot specific result
1,1,1-Trichloroethane (HS-GC): lot specific result
Carbon tetrachloride (HS-GC): lot specific result
Benzene (HS-GC): lot specific result
1,2-Dichloroethane (HS-GC): lot specific result
法律資訊
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°C)
does not flash