形狀
crystals
效力
4233 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH值
9-10 (20 °C, 840 g/L in H2O)
mp
687 °C (Elimination of water of crystallisation)
溶解度
840 g/L
密度
2.71 g/cm3 at 22 °C (for the dihydrate)
體積密度
1000‑1400 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI 密鑰
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1