主要文件
8.43834
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-methoxypropane
for synthesis
别名:
1-Bromo-3-methoxypropane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H9BrO
CAS号:
分子量:
153.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352112
NACRES:
NA.22
产品8.43834无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽压
6.6 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥97.5% (GC)
效能
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
6-7 ( in H2O)
沸点
121 °C/1013 hPa
转变温度
flash point 43 °C
密度
1.36 g/cm3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
BrCCCOC
InChI key
CEVMYGZHEJSOHZ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.355 - 1.365
Identity (IR): passes test
象形图
FlameSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
109.4 °F
闪点(°C)
43 °C