文件
8.43825
Sigma-Aldrich
Dipropylene glycol dimethyl ether
(mixture of isomeres)for synthesis
别名:
Dipropylene glycol dimethyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H18O3
分子量:
162.23
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
404-640-5
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.8 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
165 °C (DIN 51794)
效力
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.77-5.57 % (v/v)
運動黏度
1.12 cSt(20 °C)
bp
175 °C/1013 hPa
mp
-80 °C
轉變溫度
flash point 65 °C
密度
0.904 g/cm3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H18O3/c1-9-5-3-7-11-8-4-6-10-2/h3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
KWDCKLXGUZOEGM-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.902 - 0.906
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
149.0 °F - closed cup
閃點(°C)
65 °C - closed cup