Key Documents
8.43789
Sigma-Aldrich
5-(1,2)Dithiolan-3-yl-pentanoic acid
for synthesis
别名:
5-(1,2)Dithiolan-3-yl-pentanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H14O2S2
CAS号:
分子量:
206.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
214-071-2
品質等級
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
solid
效力
1130 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
150 °C/0.1 hPa
mp
59-62 °C
體積密度
260 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
InChI 密鑰
AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 62 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2