主要文件
8.43602
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-o-toluidine
for synthesis
别名:
N-Ethyl-o-toluidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H13N
CAS号:
分子量:
135.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
202-354-3
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
1 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
自燃温度
445 °C
效能
2400 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.2-5.9 % (v/v)
沸点
217 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
转变温度
flash point 88 °C
溶解性
1 g/L
密度
0.95 g/mL
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N(CC)c1c(cccc1)C
InChI
1S/C9H13N/c1-3-10-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7,10H,3H2,1-2H3
InChI key
MWOUGPLLVVEUMM-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.947 - 0.951
Identity (IR): passes test
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
192.2 °F - closed cup
闪点(°C)
89 °C - closed cup