主要文件
8.42712
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloropyridazine
for synthesis
别名:
3,6-Dichloropyridazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H2Cl2N2
CAS号:
分子量:
148.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
EC索引号:
205-478-6
NACRES:
NA.22
产品8.42712无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
solid
mp
72 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Clc1nnc(cc1)Cl
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H
InChI key
GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 66 °C
Melting range (upper value): ≤ 69 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3