About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11NO
CAS号:
分子量:
113.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
220-250-6
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽壓力
0.18 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
245 °C (DIN 51794)
效力
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.3-7.7 % (v/v)
pH值
8-9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
運動黏度
2.1 cSt(20 °C)
轉變溫度
flash point 91 °C
密度
1.0 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N1(CCCC1=O)CC
InChI
1S/C6H11NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2-5H2,1H3
InChI 密鑰
ZFPGARUNNKGOBB-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.997 - 0.999
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.997 - 0.999
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup