主要文件
8.41878
Sigma-Aldrich
3-Methylflavone-8-carboxylic acid
for synthesis
别名:
3-Methylflavone-8-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H12O4
CAS号:
分子量:
280.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
222-425-2
NACRES:
NA.22
产品8.41878无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
solid
mp
235-240 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O1c2c(cccc2C(=O)O)C(=O)C(=C1c3ccccc3)C
InChI
1S/C17H12O4/c1-10-14(18)12-8-5-9-13(17(19)20)16(12)21-15(10)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,1H3,(H,19,20)
InChI key
KMMBBZOSQNLLMN-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 235 °C
Melting range (upper value): ≤ 240 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3