主要文件
8.41834
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxyphenol
for synthesis
别名:
4-Benzyloxyphenol, Hydroquinone monobenzyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H12O2
CAS号:
分子量:
200.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
203-083-3
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
solid
mp
117.9-121.5 °C
密度
1.26 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2
InChI key
VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 118 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2