主要文件
8.41645
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-2-butanone
for synthesis
别名:
3,3-Dimethyl-2-butanone, Pinacolone, Pinacoline, 1,1,1-Trimethylacetone, tert-Butyl methyl ketone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O
CAS号:
分子量:
100.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
200-920-4
NACRES:
NA.22
如需咨询该产品8.41645,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
蒸汽压
33 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
效能
610 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
105-106 °C/1013 hPa
mp
-53 °C
转变温度
flash point 5 °C
密度
0.808 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O=C(C(C)(C)C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-5(7)6(2,3)4/h1-4H3
InChI key
PJGSXYOJTGTZAV-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.806 - 0.810
Identity (IR): passes test
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
41.0 °F - closed cup
闪点(°C)
5 °C - closed cup