主要文件
8.41643
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylbromide
for synthesis
别名:
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylbromide, Bromomethylpentafluorobenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H2BrF5
CAS号:
分子量:
260.99
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
EC索引号:
217-182-4
NACRES:
NA.22
产品8.41643无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
转变温度
flash point 83 °C
密度
1.85 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Fc1c(c(c(c(c1F)F)CBr)F)F
InChI
1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
InChI key
XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.845 - 1.855
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
181.4 °F
闪点(°C)
83 °C