主要文件
8.41493
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
for synthesis
别名:
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 5-Methoxysalicylaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8O3
CAS号:
分子量:
152.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352114
EC索引号:
211-589-0
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
沸点
100-102 °C/2.67 hPa
mp
4 °C
转变温度
flash point >110 °C
密度
1.22 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-2-3-8(10)6(4-7)5-9/h2-5,10H,1H3
InChI key
FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N
应用
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde for synthesis. CAS 672-13-9, molar mass 152.15 g/mol.
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.220 - 1.224
Identity (IR): passes test
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°C)
113 °C - closed cup