主要文件
8.41470
Sigma-Aldrich
Creatine monohydrate
for synthesis
别名:
Creatine monohydrate, N-Amidinosarcosine monohydrate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
8414700050
$84.30
250 G
$254.00
$84.30
预计发货时间2025年4月10日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
8414700050
$84.30
250 G
$254.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H9N3O2 · xH2O
CAS号:
分子量:
131.13 (anhydrous basis)
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
200-306-6
$84.30
预计发货时间2025年4月10日详情
获取大包装报价
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
表单
powder
自燃温度
>800 °C
pH值(酸碱度)
6.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
296-297 °C (decomposition)
溶解性
17 g/L
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N(CC(=O)O)(C)\C(=N\[H])\N.O
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2
InChI key
MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1