主要文件
8.41417
Sigma-Aldrich
N-(2-Chloroethyl)-morpholinium chloride
for synthesis
别名:
N-(2-Chloroethyl)-morpholinium chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13Cl2NO
CAS号:
分子量:
186.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
222-881-2
NACRES:
NA.22
产品8.41417无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
表单
powder
自燃温度
365 °C
效能
96 mg/kg LD50, oral (Rat)
1502 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH值(酸碱度)
4.5-5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
182-184 °C (decomposition)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
ClCCN1CCOCC1.Cl
InChI
1S/C6H12ClNO.ClH/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8;/h1-6H2;1H
InChI key
NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 182 °C
Melting range (upper value): ≤ 186 °C
Identity (IR): passes test
象形图
CorrosionSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2