化驗
≥97.0% (acidimetric)
形狀
powder
mp
214.0-219.0 °C
溶解度
1.2 g/L
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H5NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11)
InChI 密鑰
ADCUEPOHPCPMCE-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 214 °C
Melting range (upper value): ≤ 219 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 214 °C
Melting range (upper value): ≤ 219 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3