主要文件
8.41248
Sigma-Aldrich
3-Cyanopropyl-trichlorosilane
for synthesis
别名:
3-Cyanopropyl-trichlorosilane, 4-(Trichlorosilyl)-butyronitrile
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 ML
$210.00
$210.00
预计发货时间2025年5月22日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 ML
$210.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6Cl3NSi
CAS号:
分子量:
202.54
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
EC索引号:
213-990-6
NACRES:
NA.22
$210.00
预计发货时间2025年5月22日详情
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
效能
2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
237-238 °C/1013 hPa
转变温度
flash point 92 °C
密度
1.28 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCCC#N
InChI
1S/C4H6Cl3NSi/c5-9(6,7)4-2-1-3-8/h1-2,4H2
InChI key
HMFFOEBLYHLRQN-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.301 - 1.305
Identity (IR): passes test
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
197.6 °F - closed cup
闪点(°C)
92 °C - closed cup