主要文件
8.41124
Sigma-Aldrich
Methylenediphosphonic acid
for synthesis
别名:
Methylenediphosphonic acid, Methanediphosphonic acid, Medronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CH6O6P2
CAS号:
分子量:
176.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
217-851-0
NACRES:
NA.22
产品8.41124无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
方案
≥97.0% (acidimetric)
表单
powder
mp
200-205 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])C[P](=O)(O)O
InChI
1S/CH6O6P2.2Na/c2-8(3,4)1-9(5,6)7;;/h1H2,(H2,2,3,4)(H2,5,6,7);;/q;2*+1/p-2
InChI key
RXSYPQBNTPQOTQ-UHFFFAOYSA-L
分析说明
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 198 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3