主要文件
8.41105
Sigma-Aldrich
Tetraphenylphosphonium iodide
for synthesis
别名:
Tetraphenylphosphonium iodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H20IP
CAS号:
分子量:
466.29
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
218-179-0
形狀
powder
mp
338-340 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C24H20P.HI/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
AEFPPQGZJFTXDR-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 338 °C
Melting range (upper value): ≤ 342 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
536.0 °F - closed cup
閃點(°C)
280 °C - closed cup