主要文件
8.41102
Sigma-Aldrich
N-甲基-N-三甲基硅烷基-三氟乙酰胺
for synthesis
别名:
N-甲基-N-三甲基硅烷基-三氟乙酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12F3NOSi
CAS号:
分子量:
199.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
246-331-6
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
bp
130-132 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 25 °C
密度
1.085 g/cm3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Si](N(C)C(=O)C(F)(F)F)(C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
InChI 密鑰
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 提高电解质界面稳定性:在研究中用N-甲基-N-(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺作为锂金属电池的添加剂,增加低浓度电解质的稳定性,提高电池性能。该应用对储能技术有益(Liu et al., 2023)。
  • 钠金属电池的均一聚合:讨论N-甲基-N-(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺可作为添加剂,提高高压钠金属电池中原位聚合的均一性,说明它在先进电池化学中的重要作用(Ma et al., 2024)。
  • 咖啡因代谢产物的GC-MS分析:该试剂可用于马尿液样品中咖啡因和它的主要代谢物的衍生化,说明它可用于分析化学的气相色谱-质谱(GC-MS)应用(Göktaş et al., 2022)。
  • 大气颗粒物在线衍生装置:在大气颗粒物滤膜中极性有机物的在线衍生装置的设计中用到N-甲基-N-(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺,说明它在环境监测和分析中的应用(Zhang et al., 2022)。
  • 尿液刺激剂分析:该化合物在气相色谱-大气压光电离高分辨率质谱(GC-APPI-HRMS)分析尿液中的羟基化苯烷胺类刺激剂中发挥重要作用,说明它可用于兴奋剂检测和法医学(Bressan et al., 2020)。
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 97.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.078 - 1.087
鉴别(IR):符合检验
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
77.0 °F - closed cup
閃點(°C)
25 °C - closed cup