主要文件
8.41072
Sigma-Aldrich
2′-Chloroacetophenone
for synthesis
别名:
2′-Chloroacetophenone, 1-(2-Chlorophenyl)ethanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7ClO
CAS号:
分子量:
154.59
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
218-397-6
NACRES:
NA.22
产品8.41072无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
效能
1820 mg/kg LD50, oral (Rat)
转变温度
flash point 88 °C
密度
1.189 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Clc1c(cccc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
InChI key
ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.188 - 1.192
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
190.4 °F
闪点(°C)
88 °C