主要文件
8.40160
Sigma-Aldrich
2-Isopropylphenol
for synthesis
别名:
2-Isopropylphenol, 2-(1-Methylethyl)phenol, 2-Hydroxycumene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12O
CAS号:
分子量:
136.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
201-852-8
NACRES:
NA.22
产品8.40160无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽压
<0.066 hPa ( 25 °C)
质量水平
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
沸点
212-214 °C/1013 hPa
mp
14-16 °C
转变温度
flash point 88 °C
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Oc1c(cccc1)C(C)C
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
InChI key
CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.997
Identity (IR): passes test
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
224.6 °F - closed cup
闪点(°C)
107 °C - closed cup