主要文件
8.40076
Sigma-Aldrich
Pentaethylenehexamine
(mixture of isomers) for synthesis
别名:
Pentaethylenehexamine, 3,6,9,12-Tetraazatetradecane-1,14-diamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H28N6
CAS号:
分子量:
232.37
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
223-775-9
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
<1 hPa ( 20 °C)
质量水平
表单
liquid
自燃温度
360 °C
pH值(酸碱度)
11 (10 g/L in H2O)
mp
-35 °C
转变温度
flash point 175 °C
密度
1.003 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N(CCNCCNCCN)CCNCCN
InChI
1S/C10H28N6/c11-1-3-13-5-7-15-9-10-16-8-6-14-4-2-12/h13-16H,1-12H2
InChI key
LSHROXHEILXKHM-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay of N: 33.0 - 35.0 %
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup