主要文件
8.24420
Sigma-Aldrich
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
for synthesis
别名:
Acetylacetonato(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H19O2Rh
CAS号:
分子量:
310.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
质量水平
表单
granular
mp
138-140 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C8H12.C5H8O2.Rh/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-4(6)3-5(2)7;/h1-2,7-8H,3-6H2;3,6H,1-2H3;/b2-1-,8-7-;4-3-;
InChI key
BUYVJWVYKPKZEX-DWVXZKBMSA-N
分析说明
Assay (to C, H): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3