主要文件
8.22331
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-1,3-phenylenediammonium dichloride
for synthesis
别名:
4-Hydroxy-1,3-phenylenediammonium dichloride, Amidol, 2,4-Diaminophenol dihydrochloride, Phenol-2,4-diammonium dichloride, 1-Hydroxybenzene-2,4-diammonium dichloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(OH)C6H3-1,3-(NH2)2 · 2 HCl
CAS号:
分子量:
197.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
205-279-4
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
表单
solid
效能
240 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
1-2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
205 °C
溶解性
275 g/L
堆积密度
310 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Cl-].[Cl-].Nc1c(ccc(c1)N)O.[H+].[H+]
InChI
1S/C6H8N2O.2ClH/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4;;/h1-3,9H,7-8H2;2*1H
InChI key
KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3