主要文件
8.22325
Sigma-Aldrich
4′-羟基乙酰苯胺
for synthesis
别名:
4 ′-羟基乙酰苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CONHC6H4(OH)
CAS号:
分子量:
151.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
EC索引号:
203-157-5
NACRES:
NA.22
产品8.22325无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
方案
≥99.0% (HPLC)
表单
powder
自燃温度
540 °C
效能
1944 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
15 % (v/v)
pH值(酸碱度)
5.5-6.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
169-170 °C
溶解性
14 g/L
密度
1.293 g/cm3 at 21 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N(c1ccc(cc1)O)C(=O)C
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI key
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
应用
  • 关于对乙酰氨基酚性质和用途的综述:: 本文全面概述了乙酰氨基酚,详细介绍了其关键特性和在制药工业中的各种用途。(Ogemdi, 2019)。
  • 用于评估对乙酰氨基酚的色谱测定方法开发与验证: 研究讨论了一种同时测定对乙酰氨基酚和其它化合物的方法,重点关注了其药理学意义。(Navneet Kumar et al., 2017)。
  • 对乙酰氨基酚片质量评价: 评估了也门市场上不同品牌对乙酰氨基酚片的质量,该研究对消费者安全十分重要。(Ali Alyahawi et al., 2018)。
分析说明
含量(HPLC,面积%): ≥ 99.0 % (a/a)
熔化范围(下限值): ≥ 168 °C
熔化范围(上限值): ≤ 172 °C
鉴定(IR):通过测试
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3