主要文件
8.22145
Sigma-Aldrich
Sodium sulfanilate dihydrate
for synthesis
别名:
Sodium sulfanilate dihydrate, Sulfanilic acid sodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(NH2)C6H4SO3Na · 2H2O
CAS号:
分子量:
231.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
208-208-5
NACRES:
NA.22
产品8.22145无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
表单
powder
溶解性
170 g/L
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)N.O.O
InChI
1S/C6H7NO3S.Na.2H2O/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10;;;/h1-4H,7H2,(H,8,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
MJFZIDUBUNIFLZ-UHFFFAOYSA-M
分析说明
Assay (ex Na): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 15.0 - 17.0 %
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3