主要文件
8.22101
Sigma-Aldrich
Morpholinium chloride
for synthesis
别名:
Morpholinium chloride, Morpholine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H10ClNO
CAS号:
分子量:
123.58
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
233-029-4
NACRES:
NA.22
产品8.22101无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
效能
4580 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
174-178 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Cl-].[N+H2]1CCOCC1
InChI
1S/C4H9NO.ClH/c1-3-6-4-2-5-1;/h5H,1-4H2;1H
InChI key
JXYZHMPRERWTPM-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 174 °C
Melting range (upper value): ≤ 178 °C
Sulfated ash: ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2