主要文件
8.22085
Sigma-Aldrich
di-Lithium oxalate
for synthesis
别名:
di-Lithium oxalate, Oxalic acid dilithium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2Li2O4
CAS号:
分子量:
101.90
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
209-054-1
NACRES:
NA.22
产品8.22085无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
表单
crystals
溶解性
66 g/L
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Li+].[Li+].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2Li/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
InChI key
YNQRWVCLAIUHHI-UHFFFAOYSA-L
分析说明
Assay (manganometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3