主要文件
8.22064
Sigma-Aldrich
1-Hexadecene
for synthesis
别名:
1-Hexadecene, 1-Hexadecylene
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 ML
$56.10
$56.10
预计发货时间2025年4月11日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 ML
$56.10
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)13CH=CH2
CAS号:
分子量:
224.43
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
EC索引号:
211-105-8
NACRES:
NA.22
$56.10
预计发货时间2025年4月11日详情
获取大包装报价
蒸汽压
0.35 hPa ( 25 °C)
质量水平
方案
≥92.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
240 °C
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.5-5.8 % (v/v)
运动粘度
4.0 cSt(20 °C)
沸点
274 °C/1013 hPa
mp
2.2 °C
转变温度
flash point 132 °C
密度
0.78 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
C(CCCCCCC)CCCCCCC=C
InChI
1S/C16H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-16H2,2H3
InChI key
GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 92.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.780 - 0.789
Identity (IR): passes test
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Asp. Tox. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
269.6 °F
闪点(°C)
132 °C