主要文件
8.21980
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminobutane dihydrochloride
for synthesis
别名:
1,4-Diaminobutane dihydrochloride, 1,4-Butanediammonium dichloride, Putrescine dihydrochloride, Tetramethylenediammonium dichloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2N(CH2)4NH2 · 2 HCl
CAS号:
分子量:
161.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
206-375-9
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
436 Pa ( 25 °C)
质量水平
表单
crystals
expl. lim.
0.7-11.2 % (v/v)
mp
28 °C
转变温度
flash point 45 °C
溶解性
soluble 930 g/L
密度
0.88 g/cm3 at 25 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Cl-].[Cl-].[N+H3]CCCC[N+H3]
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI key
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1