主要文件
8.21461
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzaldehyde
for synthesis
别名:
2,4-Dimethylbenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2,4-(CH3)2C6H3CHO
CAS号:
分子量:
134.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352114
EC索引号:
239-856-7
NACRES:
NA.22
产品8.21461无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽压
1 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥97.5% (GC)
表单
liquid
mp
-9 °C
转变温度
flash point 88 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O=Cc1c(cc(cc1)C)C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.016 - 1.018
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
192.2 °F - closed cup
闪点(°C)
89 °C - closed cup