主要文件
8.21112
Sigma-Aldrich
N1-2-Thiazolylsulfanilamid
for synthesis
别名:
N1-2-Thiazolylsulfanilamid, Sulfathiazol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9N3O2S2
CAS号:
分子量:
255.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
200-771-5
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
mp
199-202 °C
儲存溫度
no temp limit
InChI
1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
JNMRHUJNCSQMMB-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 202 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2