主要文件
8.21101
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine
for synthesis
别名:
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine, 1,4-Bis(dimethylamino)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4-1,4-[N(CH3)2]2
分子量:
164.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
202-831-6
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
crystals
mp
48-50 °C
转变温度
flash point >112 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N(C)(C)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C10H16N2/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4/h5-8H,1-4H3
InChI key
CJAOGUFAAWZWNI-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 45 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup