主要文件
8.21050
Sigma-Aldrich
2-吡嗪甲酰胺
for synthesis
别名:
2-吡嗪甲酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5N3O
CAS号:
分子量:
123.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
EC索引号:
202-717-6
NACRES:
NA.22
产品8.21050无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder
pH值(酸碱度)
7 ( in H2O)
mp
188-191 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
NC(=O)c1nccnc1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
InChI key
IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量测定(HPLC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 188 °C
熔程(上限值): ≤ 191 °C
鉴别(IR):符合检验
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3