分析報告
水解度(以干燥品计): ≥ 98.0 %
动力黏度, 20°C(4 %;水):3.8 - 5.2 mPa∙s
干燥失重(110 °C 2h): ≤ 5.0 %
灰分: ≤ 1.0 %
酯值:12 - 25
动力黏度, 20°C(4 %;水):3.8 - 5.2 mPa∙s
干燥失重(110 °C 2h): ≤ 5.0 %
灰分: ≤ 1.0 %
酯值:12 - 25
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1