主要文件
8.21017
Sigma-Aldrich
Diphenyl sulfide
for synthesis
别名:
Diphenyl sulfide, Phenyl sulfide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2S
CAS号:
分子量:
186.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352113
EC索引号:
205-371-4
蒸汽压
0.01 hPa ( 25 °C)
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
效能
544 mg/kg LD50, oral (Rat)
12543 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
沸点
296 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
转变温度
flash point >110 °C
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C12H10S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.112 - 1.114
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup