主要文件
8.21003
Sigma-Aldrich
N-苯基-1-萘胺
for synthesis
别名:
N-苯基-1-萘胺, N-1-萘基苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H13N
CAS号:
分子量:
219.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
201-983-0
蒸汽压
0.504 hPa ( 150 °C)
方案
≥98.0% (GC)
表单
solid
自燃温度
>500 °C
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
沸点
224 °C/16 hPa
mp
56-60 °C
转变温度
flash point >200 °C
溶解性
0.003 g/L
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C16H13N/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12,17H
InChI key
XQVWYOYUZDUNRW-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 98.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 56 °C
熔程(上限值): ≤ 60 °C
鉴别(IR):符合检验
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
靶器官
Blood
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°C)
> 200 °C