主要文件
8.20970
Sigma-Aldrich
3,4,9,10-苝四羧酸3,4:9,10-二酐
for synthesis
别名:
3,4,9,10-苝四羧酸3,4:9,10-二酐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$62.40
$62.40
预计发货时间2025年4月15日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$62.40
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H8O6
CAS号:
分子量:
392.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
204-905-3
NACRES:
NA.22
$62.40
预计发货时间2025年4月15日详情
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98.0% (acidimetric)
表单
powder
效能
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
6-7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
>350 °C
转变温度
flash point >400 °C
溶解性
0.87 g/L
堆积密度
300 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O1C(=O)c2c3c4c(c5c6c(c4cc2)ccc7c6c(cc5)C(=O)OC7=O)ccc3C1=O
InChI
1S/C24H8O6/c25-21-13-5-1-9-10-2-6-15-20-16(24(28)30-23(15)27)8-4-12(18(10)20)11-3-7-14(22(26)29-21)19(13)17(9)11/h1-8H
InChI key
CLYVDMAATCIVBF-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量测定(酸量滴定): ≥ 98.0 %
鉴别(IR):符合检验
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1