About This Item
线性分子式:
CH3CONHC6H4-4-(NO2)
CAS号:
分子量:
180.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
EC索引号:
203-169-0
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
mp
212-215 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)NC(=O)C
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-2-4-8(5-3-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
InChI key
NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 212 °C
Melting range (upper value): ≤ 215 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 212 °C
Melting range (upper value): ≤ 215 °C
Identity (IR): passes test
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3