主要文件
8.20789
Sigma-Aldrich
Methylcyclopentane
for synthesis
别名:
Methylcyclopentane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12
CAS号:
分子量:
84.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
EC索引号:
202-503-2
NACRES:
NA.22
产品8.20789无法订购。 联系技术服务部门
蒸汽压
150 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥96.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
315 °C
沸点
72 °C/1013 mbar
mp
-142 °C
转变温度
flash point -17 °C
密度
0.74 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
C1(CCCC1)C
InChI
1S/C6H12/c1-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
GDOPTJXRTPNYNR-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.746 - 0.749
Identity (IR): passes test
象形图
FlameHealth hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.4 °F
闪点(°C)
-17 °C