主要文件
8.20709
Sigma-Aldrich
Isatin
for synthesis
别名:
Isatin
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H5NO2
CAS号:
分子量:
147.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
202-077-8
NACRES:
NA.22
产品8.20709无法订购。 联系技术服务部门
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
自燃温度
220 °C
pH值(酸碱度)
7 (20 °C, 1.9 g/L in H2O)
mp
199-204 °C
转变温度
flash point 200 °C
溶解性
2 g/L
堆积密度
600 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N1c2c(cccc2)C(=O)C1=O
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(7)11/h1-4H,(H,9,10,11)
InChI key
JXDYKVIHCLTXOP-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1