主要文件
8.20611
Sigma-Aldrich
Guanidinium carbonate
for synthesis
别名:
Guanidinium carbonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH5N3)2 · H2CO3
CAS号:
分子量:
180.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
209-813-7
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
表单
powder
自燃温度
530 °C
效能
1045 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
11.7 (20 °C, 110 g/L in H2O)
mp
231 °C
溶解性
450 g/L
密度
1.29 g/cm3 at 22 °C
堆积密度
500‑700 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[N+H3]\C(=N\[H])\N.[N+H3]\C(=N\[H])\N.[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/2CH5N3.CH2O3/c3*2-1(3)4/h2*(H5,2,3,4);(H2,2,3,4)
InChI key
STIAPHVBRDNOAJ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3