主要文件
8.20560
Sigma-Aldrich
乙酸异丙酯
for synthesis
别名:
乙酸异丙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COOCH(CH3)2
CAS号:
分子量:
102.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
203-561-1
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽压
61 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99% (GC)
表单
liquid
自燃温度
460 °C
效能
6750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-8 % (v/v)
沸点
88-90 °C/1013 hPa
mp
-73 °C
转变温度
flash point 4 °C
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O(C(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
InChI key
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
应用
乙酸异丙酯用途:
  • 作为手性胺立体选择性生物转化反应中的酰基供体[1]
  • 作为酚类异丙基化的烷基化试剂,因其易于化学吸附到Bronsted酸位点上形成烷基阳离子,并且在反应中释放的乙酸可稳定酚的带电荷结构[2]
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 99 %
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.871 - 0.873
鉴别(IR):符合检验
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
41.0 °F
闪点(°C)
5 °C
访问文档库
Isopropyl 2-ethoxyacetate-an efficient acylating agent for lipase-catalyzed kinetic resolution of amines in batch and continuous-flow modes
Olah M, et al.
Tetrahedron, 72, 7249-7255 (2016)
Catalytic performance of Al-MCM-48 molecular sieves for isopropylation of phenol with isopropyl acetate
Venkatachalam K, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 33, 478-486 (2012)